M6751
5-Methylcytosine hydrochloride
≥99%
Synonyme(s) :
4-Amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
200
300
Essai
≥99%
Forme
crystalline powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Chaîne SMILES
O=C1NC(N)=C(C)C=N1.[H]Cl
InChI
1S/C5H7N3O.ClH/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6;/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9);1H
Clé InChI
ANWMULVRPAUPJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable