M4254
5-Methylcytidine
≥99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
powder
Pf
212-215 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 25 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N=C1N
InChI
1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Clé InChI
ZAYHVCMSTBRABG-JXOAFFINSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable