Key Documents
M6045
Sigma-Aldrich
2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one hydrochloride
≥99%
Synonyme(s) :
MIT, Méthylisothiazolinone hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5NOS · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.61
Numéro Beilstein :
3993054
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51102829
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.76
Pureté
≥99%
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CN1SC=CC1=O
InChI
1S/C4H5NOS.ClH/c1-5-4(6)2-3-7-5;/h2-3H,1H3;1H
Clé InChI
SJXPQSRCFCPWQQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le chlorhydrate de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (MIT) est un dérivé de l'isothiazolinone de synthèse.
Application
La méthylisothiazolinone (MIT) a été utilisée :
  • comme substance cytotoxique pour étudier ses effets sur les cellules épithéliales bronchiques (cellules BEAS-2B) et son rôle dans la mort cellulaire programmée (apoptose)
  • pour étudier les effets de la phosphorylation de la tyrosine sur l'activité FAK (Focal Adhesion Kinase) dans le développement des dendrites et des axones neuronaux
Actions biochimiques/physiologiques
Le chlorhydrate de 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (MIT) est un sensibilisant cutané connu pour provoquer des allergies et des dermatites de contact. C'est un agent conservateur très courant dans l'industrie cosmétique. La MIT est une neurotoxine qui peut détruire les neurones et inhiber la croissance des neurites en cas d'exposition prolongée.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zhenzhen Wang et al.
Biomaterials, 113, 145-157 (2016-11-07)
As common reactive oxygen species, H2O2 is widely used for bacterial inactivation and wound disinfection. However, the concentrations used are always higher than physiological levels, which frequently result in potential toxicity to healthy tissue and even delay wound healing. Here
Zhengxi Wei et al.
Toxicology letters, 338, 67-77 (2020-12-09)
Chemical-peptide conjugation is the molecular initiating event in skin sensitization. The OECD test guideline uses a high-performance liquid chromatography/ultraviolet (HPLC/UV) detection method to quantify chemical-peptide conjugation in a direct peptide reactivity assay (DPRA), which measures the depletion of two synthetic
Shen Du et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(17), 7408-7416 (2002-08-28)
Neurodegenerative disorders in humans may be triggered or exacerbated by exposure to occupational or environmental agents. Here, we show that a brief exposure to methylisothiazolinone, a widely used industrial and household biocide, is highly toxic to cultured neurons but not
Siamak Javanbakht et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 96, 302-309 (2019-01-05)
In compression with the intravenous administration, oral delivery most commonly used due to the non-invasive nature and the fact that avoids patient pain and discomfort. By consideration this aim, ibuprofen as a model drug was loaded into two-dimensional tunnels and
Juan García-Gavín et al.
Contact dermatitis, 63(2), 96-101 (2010-07-16)
A few cases on primary sensitization by, and occupational contact dermatitis from, methylisothiazolinone in paints and glues have been published. In cosmetics, methylisothiazoline (MI) is permitted in a concentration of 100 p.p.m., while 15 p.p.m. for the mixture of methylchloroisothiazolinone