Merck
M5757
Maleic acid sodium salt
~99%, chelating agent
Synonyme(s) :
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
C4H3O4Na
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.05
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
221-461-6
MDL number:
Assay:
~99%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Maleic acid sodium salt, ~99%
assay
~99%
Quality Segment
SMILES string
OC(/C=C\C([O-])=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C4H4O4.Na/c5-3(6)1-2-4(7)8;/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8);/q;+1/p-1/b2-1-;
InChI key
VRVKOZSIJXBAJG-ODZAUARKSA-M
Biochem/physiol Actions
Maleic acid is a component of cosmetics, fragrances and has industrial applications. It is also a potent nephrotoxin and is implicated to induce glycosuria, aminoaciduria and Fanconi syndrome.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe