M4437
Greiner Sensoplate™ glass bottom multiwell plates
384 well
Synonyme(s) :
384 multiwell plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates
About This Item
flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
polystyrene
Produits recommandés
Matériaux
black polystyrene plate
flat clear borosilicate glass wells (175um thick)
polystyrene
Description
glass bottom microplates
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 16
Fabricant/nom de marque
Greiner 781892
L × l
127.76 mm × 85.48 mm
Taille
384 wells
Volume des puits
138 μL
Volume de travail par puits
10-130 μL
Couleur
black plate
clear wells
Type de liaison
(glass bottom surface treatment)
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Dimensions: Length: 127.76mm;
- Width: 85.48mm
- Borosilicate glass (175um thick)
- High Optical Clarity
- Low autofluorescence
- Bottom flatness better than 100um
- Class VI biocompatible adhesive