M2816
Metastin (45-54) amide, human
≥95%
Synonyme(s) :
Gene product (112-121) amide, human, KiSS-1, Kisspeptin-10
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)Cc4ccc(O)cc4)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(N)=O
InChI
1S/C63H83N17O14/c1-34(2)24-45(58(90)74-43(18-11-23-70-63(68)69)57(89)75-44(54(67)86)26-35-12-5-3-6-13-35)73-53(85)32-72-56(88)46(27-36-14-7-4-8-15-36)77-62(94)50(33-81)80-61(93)49(30-52(66)84)79-59(91)47(28-38-31-71-42-17-10-9-16-40(38)42)78-60(92)48(29-51(65)83)76-55(87)41(64)25-37-19-21-39(82)22-20-37/h3-10,12-17,19-22,31,34,41,43-50,71,81-82H,11,18,23-30,32-33,64H2,1-2H3,(H2,65,83)(H2,66,84)(H2,67,86)(H,72,88)(H,73,85)(H,74,90)(H,75,89)(H,76,87)(H,77,94)(H,78,92)(H,79,91)(H,80,93)(H4,68,69,70)/t41-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-/m0/s1
Clé InChI
RITKWYDZSSQNJI-INXYWQKQSA-N
Informations sur le gène
human ... KISS1(3814)
Amino Acid Sequence
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable