Key Documents
M2574
Sigma-Aldrich
Méropénème trihydraté
≥98% (HPLC), powder, antibacterial agent
Synonyme(s) :
Acide (1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(diméthylaminocarbonyl)pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyéthyl]-1-méthylcarbapén-2-èm-3-carboxylique trihydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H25N3O5S · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
437.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Méropénème trihydraté, ≥98% (HPLC)
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: ≥20 mg/mL
Auteur
AstraZeneca
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
Clé InChI
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
Description générale
Le méropénème trihydraté (MRP) appartient au groupe de composés dénommé les carbapénèmes. Il peut se dégrader en conditions de température et d′humidité élevées. Il est soluble dans les mélanges méthanol-eau et acétone-eau. Il est utilisé comme agent antibactérien pour traiter la méningite et la pneumonie.
Application
Du méropénème trihydraté a été utilisé :
  • Dans des tests de susceptibilité aux antibiotiques d′isolats d′E. coli provenant d′échantillons de sédiments prélevés dans l′estuaire d′un port.
  • Dans un essai de destruction bactérienne et pour cribler la résistance aux antibiotiques de macrophages transformés par Staphylococcus aureus provenant d′expectorations de patients atteints de fibrose kystique dans le cadre d′une infection des phagocytes.
  • Pour dépister Enterococcus faecalis dans de la bile humaine.
Actions biochimiques/physiologiques
Le méropénème trihydraté est une bêta-lactamine à spectre ultra large présentant une activité antibiotique contre les bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
Caractéristiques et avantages
Ce composé a été développé par AstraZeneca. Pour consulter la liste des composés développés par les laboratoires pharmaceutiques et des médicaments homologués ou candidats, cliquez ici.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lisa Kolano et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 21(18), 2628-2634 (2020-04-16)
Proline-rich antimicrobial peptides expressed in insects are primarily active against Enterobacteriaceae. Mechanistically, they target the bacterial (70S) ribosome after partially transporter-based cellular uptake, as revealed for Api137 and Onc112 on Escherichia coli. Following molecular modeling indicating that the Onc112 contact
Human bile reduces antimicrobial activity of selected antibiotics against Enterococcus faecalis and Escherichia coli in vitro
Wulkersdorfer B, et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 61(8), e00527-e00517 (2017)
Thanh C Tran et al.
MicrobiologyOpen, 9(12), e1130-e1130 (2020-11-10)
To assess a cost-effective in-house selective plate formula for actively screening carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE). The in-house formula included CHROMagarTM Orientation, meropenem, and ingredients present in the Mac-Conkey formula, such as bile salts and crystal violet (pH 6.9-7.2). American Type Culture
Measurement and correlation of solubility of meropenem trihydrate in binary (water+ acetone/tetrahydrofuran) solvent mixtures
Zhou L, et al.
Chinese Journal of Chemical Engineering, 25(10), 1461-1466 (2017)
The Radiostability of Meropenem Trihydrate in Solid State
Kilinska K, et al.
Molecules (Basel), 23(11), 2738-2738 (2018)
Articles
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.