M217
Monoclonal Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor (α1, α3, α5 Subunits) antibody produced in rat
clone mAb 35, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ACHR
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
mAb 35, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, chicken, eel
Ne doit pas réagir avec
Xenopus
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:3,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA3(1136) , CHRNA5(1138)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable