M0821
Moexipril hydrochloride
powder, ≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3S)-2-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: 32 mg/mL
Auteur
UCB Inc.
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2Cc3cc(OC)c(OC)cc3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C27H34N2O7.ClH/c1-5-36-27(33)21(12-11-18-9-7-6-8-10-18)28-17(2)25(30)29-16-20-15-24(35-4)23(34-3)14-19(20)13-22(29)26(31)32;/h6-10,14-15,17,21-22,28H,5,11-13,16H2,1-4H3,(H,31,32);1H/t17-,21-,22-;/m0./s1
Clé InChI
JXRAXHBVZQZSIC-JKVLGAQCSA-N
Informations sur le gène
human ... ACE(1636)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Articles
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.
We offer many products related to angiotensin receptors for your research needs.