LY0100
Lysozyme Activity Kit
sufficient for 100 tests
Synonyme(s) :
Lysozyme assay kit
About This Item
Produits recommandés
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Stockage et stabilité
The Lysozyme (Catalog Number L6876) may be stored long term at –20 °C and remains active for 4 years.
The Micrococcus lysodeikticus cells (Catalog Number M3770) should be stored long term at –20 °C.
Composants de kit également disponibles séparément
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable