L9919
LY2033298
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
3-Amino-5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxy-4-methyl-thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
off-white to tan
Solubilité
DMSO: >20 mg/mL
Auteur
Eli Lilly
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COc1nc2sc(C(=O)NC3CC3)c(N)c2c(C)c1Cl
InChI
1S/C13H14ClN3O2S/c1-5-7-9(15)10(11(18)16-6-3-4-6)20-13(7)17-12(19-2)8(5)14/h6H,3-4,15H2,1-2H3,(H,16,18)
Clé InChI
CTEGQKDJTBWFHW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable