A propos de cet article
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
liquid
composition
bis(2-ethylhexyl)hydrogen phosphate, 10-30 % (w/w) , Bis(isopropyl)naphthalene, 65-85 % (w/w) , Dioctyl sodium sulfosuccinate, 1-5 % (w/w) , Ethoxylated nonylphenol, 10-30 % (w/w) , Triethylphosphate, 1-5 % (w/w)
color
colorless
pH
6.3 (20 °C)
bp
290 °C/1,013 hPa
mp
-30 °C
density
0.960 g/cm3
General description
Le Cocktail LSC Ultima Gold™ est une gamme plus sûre de cocktails de scintillation liquide (LSC) conçue pour un large éventail de solutions aqueuses. Le comptage par scintillation liquide en métrologie des radionucléides consiste à préparer des échantillons sous forme d'émulsions de solutions radioactives aqueuses dans des cocktails de scintillation liquide. La technologie de criblage du cocktail LSC Ultima Gold™ est une alternative au comptage par spectrométrie alpha ou avec un compteur proportionnel à gaz.
Application
Le Cocktail LSC Ultima Gold™ est couramment utilisé pour mesurer les radionucléides de faible énergie. Les laboratoires de métrologie l'utilisent aussi pour étalonner les solutions radioactives.
Features and Benefits
Le Cocktail LSC Ultima Gold™ offre les avantages suivants :
- Point d'éclair élevé (150 °C) pour une sécurité accrue.
- Grande capacité de chargement d'échantillons et grande efficacité de comptage − jusqu'à 50 % pour 3H.
- Compatible avec les échantillons alcalins.
- Ne diffuse pas à travers les flacons en polyéthylène.
- Biodégradable.
- Compatible avec les solvants organiques polaires.
Legal Information
Ultima Gold is a trademark of Revvity
signalword
Danger
Classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B