L6254
Leishman′s stain
Powder
Synonyme(s) :
Eosin-polychrome methylene blue
About This Item
Produits recommandés
product name
Leishman′s stain, used as histology stain
Forme
powder
Couleur
dark green to very dark green
Solubilité
methanol: 1 mg/mL
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable