48770
Gentian violet
for microscopy (Bact., Hist.)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for microscopy (Bact., Hist.)
Niveau de qualité
Forme
powder
Densité
1.19 g/cm3 at 20 °C
εmax
≥1300 at 580-595 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
1 of 4
Cet article | 69710 | 61135 | 94448 |
---|---|---|---|
Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
form powder | form powder or crystals | form powder | form liquid |
application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
density 1.19 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.190 g/cm3 | density 0.981 g/mL at 20 °C |
Description générale
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges