Key Documents
L0376
Sigma-Aldrich
L-Leucine β-naphthylamide hydrochloride
leucine aminopeptidase substrate
Synonyme(s) :
L-Leucine-2-naphthylamide hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H20N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.80
Numéro Beilstein :
3918167
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H20N2O.ClH/c1-11(2)9-15(17)16(19)18-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)10-14;/h3-8,10-11,15H,9,17H2,1-2H3,(H,18,19);1H/t15-;/m0./s1
Clé InChI
HTHKKWZMEVJWQF-RSAXXLAASA-N
Application
Substrate for leucine aminopeptidase determination in colorimetric and histochemical procedures.
Qualité
Very low free β-naphthylamine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M Niinobe et al.
Journal of biochemistry, 87(1), 195-203 (1980-01-01)
Aminopeptidase and arylamidase from human liver were purified 1,580- and 1,130-fold, respectively, by ammonium sulfate fractionation, TEAE-cellulose and hydroxylapatite column chromatographies, and Sephadex G-200 gel filtration. The purified preparations appeared to be homogeneous on polyacrylamide gel electrophoresis. The molecular weights