Merck
I9766
D-myo-Inositol 1,4,5-tris-phosphate trisodium salt
≥95% (by 1H NMR and TLC)
Synonyme(s) :
Ins(1,4,5)P3
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O15P3Na3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.04
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95% (by 1H NMR and TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: soluble
cation traces
K: <0.2%, Na: 12.5-16.0
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]1O)O[P](=O)([O-])O)O)O)O[P](=O)([O-])O)O
InChI
1S/C6H15O15P3.3Na/c7-1-2(8)5(20-23(13,14)15)6(21-24(16,17)18)3(9)4(1)19-22(10,11)12;;;/h1-9H,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t1-,2+,3+,4-,5-,6-;;;/m1.../s1
InChI key
ZVCVTWVBDIPWPZ-ZKVWPJASSA-K
Biochem/physiol Actions
Stimulates intracellular calcium mobilization.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe