I9659
Monoclonal Anti-Insulin-like Growth Factor-II antibody produced in mouse
clone 75014, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-IGF2, Anti-INSIGF
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
75014, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... IGF2(3481)
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable