I1784
Anti-Importin α antibody, Mouse monoclonal
clone IM-75, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Imp α, Anti-Qip1, Anti-karyopherin α
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
IM-75, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~60 kDa
Espèces réactives
bovine, human, mouse, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell extract
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KPNA4(3840)
mouse ... Kpna4(16649)
rat ... Kpna4(361959)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable