Merck
F4375
Ficoll® PM 400
Type 400
Synonyme(s) :
Polysucrose 400
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
biological source
non-animal source
type
Type 400
form
powder, spray-dried
optical activity
[α]20/D 56.5°, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
tissue culture: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for component for culture media
storage temp.
room temp
General description
Le Ficoll 400 est un polymère fortement ramifié formé par la copolymérisation du saccharose et de l′épichlorohydrine. Le Ficoll 400 est intégralement non ionique. En raison de l′abondance des groupes hydroxyles, cette molécule est très hydrophile et extrêmement soluble dans l′eau. L′application la plus courante du Ficoll 400 constitue à former un gradient de densité pour la séparation et l′isolement de cellules eucaryotes, d′organelles et de cellules bactériennes. Des densités jusqu′à 1,2 g/ml peuvent être obtenues. Il a également été utilisé dans diverses autres applications.
Application
Le Ficoll® PM 400 est utilisé avec le diatrizoate de sodium (Paque) pour créer un mélange de densité Ficoll-Paque pour la séparation des cellules et organelles, en particulier les lymphocytes et monocytes dérivés du sang. Il peut être utilisé dans la recherche en ingénierie tissulaire et sur la conformation macromoléculaire pour la mise au point, l′évaluation et l′utilisation des configurations et systèmes de MMC (encombrement macromoléculaire). Le Ficoll PM 400 peut être utilisé dans la recherche portant sur la lyophilisation des cellules.
Utilisé pour la préparation des cellules et l′isolement des organelles
Features and Benefits
En raison de son poids moléculaire élevé et de sa faible teneur en matières dialysables, le Ficoll présente une perméabilité membranaire inférieure à celle du saccharose. Par conséquent, on peut s′attendre à ce que les cellules se concentrent à une densité plus faible dans un gradient de Ficoll par rapport à un gradient de saccharose. Grâce à sa faible perméabilité membranaire et à sa pression osmotique réduite, le Ficoll maintient généralement mieux la fonction et la morphologie des cellules lors des séparations.
Preparation Note
Des concentrations de 50 % (p/v) peuvent être obtenues dans l′eau. Le Ficoll doit être ajouté lentement sous agitation constante.
La solubilité du Ficoll 400 déterminée par Sigma se situe à 1 g dans 10 ml dans de l′eau désionisée, pour produire une solution limpide à légèrement trouble incolore ou jaunâtre. Le Ficoll est stable dans les solutions alcalines et neutres. À un pH inférieur à 3, il est rapidement hydrolysé, particulièrement à haute température. Le Ficoll peut être stérilisé par autoclavage à pH neutre lors d′un cycle de 30 minutes à 110 oC. Les agents oxydants et réducteurs forts doivent être évités.
Other Notes
Pour bien comprendre notre vaste gamme de polysaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Un polymère synthétique non ionique du sucrose
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe