I0634
Ionomycin calcium salt
from Streptomyces conglobatus, ≥98% (HPLC), powder, Ca2+ ionophore
Synonyme(s) :
Ionomycine (sel de calcium)
About This Item
Produits recommandés
product name
Ionomycine calcium salt from Streptomyces conglobatus, powder, ≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
Mode d’action
cell membrane | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1CCC(=O)O[Ca]OC(=CC(=O)[C@@H](C)C[C@@H](C)C1)[C@H](C)C[C@H](C)C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@@H]2CC[C@](C)(O2)[C@H]3CC[C@](C)(O3)[C@@H](C)O
InChI
1S/C41H72O9.Ca/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42;/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47);/q;+2/p-2/b13-11+,34-24-;/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33+,36+,37-,39-,40+,41+;/m1./s1
Clé InChI
WKRWUYKLUMMAKG-WYGBAUISSA-L
Description générale
Par ailleurs, c'est un antibiotique à spectre étroit qui agit contre les bactéries à Gram négatif et qui est obtenu sous forme pure à partir de bouillons de fermentation de Streptomyces conglobatus. Il se distingue des autres antibiotiques du type polyéther connus du fait de son pic d'absorption UV exceptionnel à 300 nm et de sa forte affinité pour les ions calcium.
Application
- des cellules mononucléées de sang périphérique (PBMC) pour des études immunologiques.
- des ovocytes pour l'activation parthénogénétique.
- des sous-ensembles de lymphocytes T pour la détection de cytokines intracellulaires, pour un essai de prolifération au CFSE (ester succinimidylique du diacétate de carboxyfluorescéine) et un essai de fonction suppressive spécifique à un antigène.
- en association avec du phorbol-12-myristate-13-acétate (PMA) pour stimuler l'activation des lymphocytes T dans diverses cellules.
- comme supplément d'un milieu de capacitation pour sperme afin d'étudier ses effets sur la fécondation in vitro et pour accroître l'efficacité du développement d'embryons de bovin.
- comme témoin positif pour la détection du Ca2+ intracellulaire dans des cellules souches de tissu adipeux (ASC) (4)
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable