Principaux documents
HUMANHLPB-0002056
Sigma-Aldrich
Frozen Human Normal PBMC
human peripheral blood (mononuclear cells)
Synonyme(s) :
HLA typed, Immune Cells, PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
product name
Frozen Human Normal PBMC, 50 Million Cells/per vial- HLA Typed
Source biologique
human peripheral blood (mononuclear cells)
Forme
frozen liquid
Conditionnement
vial of 50 Million cells
Fabricant/nom de marque
BioIVT
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
cloudy
Température de stockage
-140 to -196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) are a subset of leukocytes (or White Blood Cell, WBC), which are integral components of the body′s immune system that fight disease. PBMCs consist of a mixture of lymphocytes (T cells, B cells, and NK cells) and monocytes and are isolated from peripheral whole blood via density gradient centrifugation and red blood cell lysis.
Used for a variety of applications, PBMCs are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, and other immunology applications.
Conditionnement
50 Million Cells/per vial
Autres remarques
Thaw before use.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d'importation et d'exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L'acheteur (c'est-à-dire l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l'article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l'autorisation d'importation requise.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Functional, viable cryopreserved PBMCs offer a convenient alternative to fresh PBMCs in cell-based assays and immunological studies.