Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
HPA012657
Sigma-Aldrich
Anti-PLA2R1 Antibody
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
CLEC13C, PLA2-R, PLA2G1R, PLA2IR
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Numéro HPA (Human Protein Atlas):
Nomenclature NACRES :
NA.41
Nom du produit
Anticorps antiPLA2R1 antibody produced in rabbit, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Gamme de produits
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Validation améliorée
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLA2R1(22925)
Description générale
Le récepteur 1 de la phospholipase a2 (PLA2R1) est une glycoprotéine transmembranaire de type I, qui fait partie de la famille des récepteurs du mannose. Il comprend un domaine riche en cystéine à extrémité NH2, un domaine FNII (fibronectine de type II), une répétition en tandem de 8 CTLD (domaine lectines de type C) et une région intracellulaire à extrémité COOH de faible longueur. PLA2R1 est situé dans les podocytes du rein. Son gène se trouve sur le chromosome 2q24 de l'homme.
Immunogène
Récepteur 1 de la phospholipase a2, étiquette signature d′épitope de protéine recombinante (PrEST) de 180 kDa
Séquence
EEKTWHEALRSCQADNSALIDITSLAEVEFLVTLLGDENASETWIGLSSNKIPVSFEWSNDSSVIFTNWHTLEPHIFPNRSQLCVSAEQSEGHWKVKNCEERLFYICKKAGHVLSDAESGCQEGWERHGGFCYKID
Application
L'anticorps anti-PLA2R1 produit chez le lapin a été utilisé en immunohistochimie et en immunofluorescence indirecte.
Actions biochimiques/physiologiques
Le récepteur 1 de la phospholipase a2 (PLA2R1) est impliqué dans la néphropathie membraneuse primaire (PMN).
Caractéristiques et avantages
Les anticorps Prestige Antibodies® sont très bien caractérisés et validés. De plus, toutes les données de caractérisation disponibles pour chaque cible sont consultables sur le portail The Human Protein Atlas accessible par le lien situé juste en dessous du nom du produit en haut de cette page. L'unicité et la faible réactivité croisée des anticorps Prestige Antibodies® avec les autres protéines résultent d'une sélection rigoureuse des régions antigéniques, d'une purification par affinité et d'une sélection selon des critères stricts. Il existe un antigène témoin Prestige pour chaque anticorps Prestige Antibody. Retrouvez-le dans la rubrique Liaison.
Chaque anticorps Prestige Antibody est testé comme suit :
  • Immunohistochimie sur puces à tissus avec 44 tissus humains normaux et 20 tissus des cancers les plus courants
  • Puce à protéines avec 364 fragments de protéines recombinantes humaines
Liaison
Antigène correspondant : APREST72110
Forme physique
En solution dans un tampon phosphate salin à pH 7,2 contenant 40 % de glycérol et 0,02 % d′azide de sodium.
Informations légales
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Maxime Dauvergne et al.
Medicine, 94(30), e1243-e1243 (2015-07-30)
The association between membranous nephropathy (MN) and immunological disorder-related liver disease has not been extensively investigated, and the specific features of this uncommon association, if any, remain to be determined.We retrospectively identified 10 patients with this association. We aimed to
Alondra Frías Oyarzún et al.
Revista medica de Chile, 149(1), 7-12 (2021-06-10)
The discovery of the phospholipase A2 receptor antigen and its highly specific autoantibody (anti-PLA2R Ab) was useful for the diagnosis and follow-up of patients with membranous nephropathy (MN). Thus, some international guidelines recommend not performing renal biopsy in patients with
PLA 2 R binds to the annexin A2-S100A10 complex in human podocytes
Fresquet M, et al.
Scientific Reports, 7(1), 6876-6876 (2017)
Response to immunosuppressive therapy in PLA 2 R-associated and non-PLA 2 R-associated idiopathic membranous nephropathy: a retrospective, multicenter cohort study
Wang J, et al.
BMC Nephrology, 18(1), 227-227 (2017)
Qionghong Xie et al.
American journal of nephrology, 41(4-5), 345-353 (2015-06-20)
This study examined the expression of renal phospholipase A2 receptor (PLA2R) in idiopathic and secondary membranous nephropathy (MN). Patients with biopsy-proven MN and non-MN were enrolled. Renal PLA2R was examined using an anti-PLA2R antibody (anti-PLA2R-Ab), and circulating PLA2R-Ab was detected