MABC942
Anti-PLA2R1 Antibody
mouse monoclonal, 5F5.1
Synonyme(s) :
PLA2-R, PLA2R, Secretory phospholipase A2 receptor, 180 kDa secretory phospholipase A2 receptor, C-type lectin domain family 13 member C, M-type receptor
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-PLA2R Antibody, clone 5F5.1, clone 5F5.1, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F5.1, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PLA2R1(22925)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected PLA2R in human kidney tissue.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PLA2R in 10 µg of human lung tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Autres remarques
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable