Documents
H6034
Sigma-Aldrich
L-Histidine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-3-(4-imidazolyl)propionique, NSC 137773
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H9N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.15
Numéro Beilstein :
84088
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
eCl@ss :
32160406
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
product name
L-Histidine, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications, from non-animal source
Source biologique
non-animal source
Niveau de qualité
Agence
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Pureté
98.5-101.0%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D 12.0 to 12.8 °, c = 11 in 6 M HCl
[α]25/D 12.6 to 14.0 °, c = 11 in 6 M HCl
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Couleur
white to off-white
Pf
282 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Traces de cations
As: ≤1 ppm
Fe: ≤10 ppm
NH4+: <0.02%
Application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
Groupe fonctionnel
(Imidazole)
amine
carboxylic acid
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Clé InChI
HNDVDQJCIGZPNO-YFKPBYRVSA-N
Informations sur le gène
human ... CA1(759) , CA2(760)
Description générale
La L-histidine est un acide aminé essentiel protéinogène nécessaire à la production d'histamine. Cet acide aminé à charge positive est vital pour la croissance, la réparation tissulaire, la maintenance de la gaine de myéline et la synthèse de l'histamine. L'histamine a un rôle crucial dans l'immunité et la sécrétion gastrique, entre autres domaines. La L-histidine est essentielle à la production des globules rouges et à la protection des tissus contre les rayonnements et les métaux lourds. Elle intervient comme métabolite et sert de cofacteur dans la protection des enzymes durant la synthèse des protéines. Il s'agit de l'énantiomère L de l'histidine qui est nécessaire à la synthèse de l'histamine et au développement de l'être humain. La L-histidine est utilisée dans la recherche en culture cellulaire, en métabolomique et en biochimie.
Application
La L-histidine a été utilisée comme constituant des plaques de gélose contenant de la 5-fluorocytosine (5-FC) pour la sélection des cellules de levure transformées. Elle a également été utilisée comme constituant du milieu de culture de kératinocytes de souris adultes.
Actions biochimiques/physiologiques
La L-histidine est un acide aminé essentiel qui se lie aux ions métalliques et peut faciliter le transport du cuivre. L′histidine est souvent présente dans les sites actifs des enzymes. Elle joue également un rôle dans la liaison des groupes hème, des macromolécules et des groupes phosphate dans les sites de liaison des protéines.
Précurseur de l′histamine par l′action de l′histidine décarboxylase.
Caractéristiques et avantages
  • Produit pouvant être utilisé dans la recherche en biochimie et en métabolomique.
  • Composé de grande qualité convenant à de multiples applications de recherche.
Autres remarques
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Catherine Collin
Advances in Neurochemistry (2005)
A method for high-throughput production of sequence-verified DNA libraries and strain collections
Roger L. Lundblad
Justin D
Molecular Systems Biology (2017)
Eric R. Braverman
The Healing Nutrients Within: Facts, Findings, and New Research on Amino Acids (2003)
Serial Cultivation of Primary Adult Murine Keratinocytes
Richard P. Redvers and Pritinder Kaur
Methods in Molecular Biology (2005)
Shweta Singh et al.
Microbial cell factories, 7, 28-28 (2008-10-14)
The large-scale production of G-protein coupled receptors (GPCRs) for functional and structural studies remains a challenge. Recent successes have been made in the expression of a range of GPCRs using Pichia pastoris as an expression host. P. pastoris has a