Merck
Passer à
A8094
L-Arginine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonyme(s) :
Acide (S)-2-amino-5-guanidinopentanoïque
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
A propos de cet article
Formule linéaire :
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.20
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-811-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Arginine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
agriculture
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
La L-arginine a été utilisée :
  • comme composant du milieu RPMI (Roswell Park Memorial Institute medium) dans l′isolement et la culture des cellules mononucléées du sang périphérique (PBMC)
  • comme composant du milieu RPMI pour la culture tissulaire
  • dans le milieu DMEM pour l′identification et la quantification des sites de phosphorylation par marquage stable aux isotopes à l′aide d′acides aminés en culture cellulaire (SILAC, stable isotope labeling by amino acids in cell culture) et LCMS/MS
Biochem/physiol Actions
La L-arginine est un acide aminé essentiel qui joue un rôle crucial dans la production du monoxyde d′azote. Il sert de précurseur dans la synthèse des polyamines, de l′agmatine et de l′urée. La L-arginine est généralement essentielle chez les enfants et non essentielle chez les adultes.
Substrat de l′oxyde nitrique synthase qui est converti en citrulline et oxyde nitrique (NO). Induit la libération d′insuline par un mécanisme dépendant de l′oxyde nitrique.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
A5006A4474W381918
L-Arginine
SAFC
A4474
L-Arginine
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
assay
98.5-101.0%
assay
≥98%
assay
>98.5%
assay
99%
product line
BioXtra
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
-
impurities
endotoxin, tested
impurities
-
impurities
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf