Key Documents
GERPN2235
Réactif de détection pour western blotting ECL Select
Cytiva RPN2235
Synonyme(s) :
réactif de détection chimiluminescent, réactif de détection de western blotting
About This Item
Code UNSPSC :
41105332
Nomenclature NACRES :
NA.32
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Cytiva RPN2235
Description générale
Amersham ECL Select : Réactif de détection pour western blotting avec signal de sortie de grande intensité, conçu pour la détection des protéines présentes à des concentrations moyennes à très faibles.
Amersham ECL Select est un réactif de grande sensibilité utilisé pour la détection par chimiluminescence en western blotting. Avec sa grande intensité de signal, Amersham ECL Select convient aux applications de western blotting les plus exigeantes, car il permet de détecter de très faibles quantités de protéines. Ses signaux de longue durée permettent d′effectuer plusieurs expositions et offrent une fenêtre de temps pratique entre l′expérience et l′analyse. Les signaux peuvent être détectés avec une caméra CCD ou un film radiographique (à rayons X).
La plage dynamique typique d′Amersham ECL est complémentaire de celle d′Amersham ECL Prime, et similaire à celle d′Amersham ECL Advance.
Application
Western Blotting
Caractéristiques et avantages
  • Sensibilité accrue : Produit un signal de très grande intensité.
  • Mesures quantitatives : La plage dynamique linéaire permet de quantifier des protéines présentes à des concentrations moyennes à très faibles.
  • Fonctionne avec une large gamme de dilutions d′anticorps, réduisant ainsi le recours à une longue optimisation.
  • Optimisé pour l′imagerie avec ImageQuant LAS 4000 (imagerie CCD) et compatible avec l′hyperfilm Amersham.
  • Compatible avec les marqueurs de masse moléculaire Rainbow et les marqueurs de western blotting Amersham ECL DualVue.
  • Optimisé pour les membranes Amersham Hybond-P (PVDF) et compatible avec les membranes Amersham Hybond® ECL (nitrocellulose).
Composants
Comprend :
Solution A (solution de luminol, 50 ml)
Solution B (solution de peroxyde, 50 ml)
en quantités suffisantes pour une membrane de 1000 cm2
Taille de conditionnement
adaptée à une membrane de 1000 cm2
Stockage et stabilité
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Remarque sur l'analyse
Pour consulter le certificat d'analyse de ce produit, rendez-vous sur le site www.cytiva.com.
Informations légales
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.
Protocoles
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from Cytiva.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using Cytiva products.