Principaux documents
GE28-9909-44
Sigma-Aldrich
Superdex® 200 Increase 10/300 GL
Cytiva 28-9909-44, column L × I.D. 30 cm × 10 mm, 8.6 μm particle size
Synonyme(s) :
Superdex Increase
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
glass column
polyethylene filter
Gamme de produits
Superdex®
Poids mol.
10000-600000 Da (globular proteins)
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 28-9909-44
Paramètres
<1.8 mL/min flow rate
<1.80 mL/min flow rate
25-500 μL sample volume
3.0 Mpa (580 psi)
Volume du lit
~24 mL
Colonne, L × D.I.
30 cm × 10 mm
Matrice
agarose-dextran composite
polymeric
Taille des particules
8.6 μm
cleaning
1-14
Plage de travail
3-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Superdex 200 Increase est une colonne de filtration sur gel haute résolution pour la purification préparative à petite échelle (mg) ainsi que pour la caractérisation et l'analyse de protéines dont le poids moléculaire est compris entre 10 000 Da et 600 000 Da, comme l'analyse d'anticorps basée sur l'agrégation, l'analyse de protéines membranaires basée sur l'homogénéité de taille ou les interactions entre protéines. Elle est pré-remplie de petites billes d'agarose rigides qui permettent d'atteindre des débits élevés tout en assurant une certaine stabilité du pH.
Caractéristiques et avantages
  • Enhanced performance: improved resolution and runtime compared to predecessor Superdex™ 200.
  • Very high resolution: small bead size and narrow particle size distribution provide high resolution, for high protein purity.
  • High flow rates: rigid beads give excellent pressure/flow properties.
Adéquation
Filtration sur gel pour la purification préparative à petite échelle (25-500 ml).
Pour les applications préparatives et analytiques
Usage à long terme : tous les tampons aqueux couramment employés, contenant de l′urée jusqu′à 8 M, des détergents ioniques et non ioniques et du chlorhydrate de guanidine jusqu′à 6 M
Stockage et stabilité
Remarque : ce produit peut être expédié jusqu'à 90 jours avant sa date de péremption. Pour de plus amples informations sur la date de péremption d'un lot, veuillez contacter le service technique.
Stocker entre 4 et 30 °C (éthanol 20 %)
Produits recommandés
Découvrez LiChropur, la gamme de réactifs idéale pour vos analyses par HPLC ou LC-MS
Informations légales
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Articles
This page shows how to perform a purification and homogeneity check of membrane proteins with products from Cytiva.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protocoles
Superdex from Cytiva are SEC media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superdex column.
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Afficher tout
Contenu apparenté
Superdex® from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a Superdex® column.