GE10600117
Amersham™ Protran® Premium Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Cytiva 10600117
Feuille, l × L
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Precut Amersham Protran Premium 0.45 µm nitrocellulose membranes.
Stockage et stabilité