GBL105100
Grace Bio-Labs Super G blocking buffer
volume 100 mL, sterile
Synonyme(s) :
blocking solution
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Grace Bio-Labs 105100
Volume
100 mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
- Ultra-pure reagent
- Optimized for nitrocellulose
- Ready-to-use 1x concentration
- Protein-free solution
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable