Key Documents
G7765
Sigma-Aldrich
Gélatine from cold water fish skin
40-50% in H2O
Synonyme(s) :
Gélatine, Gélatine de téléostéen
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.61
Source biologique
fish skin
Niveau de qualité
Forme
liquid
Poids mol.
~60 kDa
Contient
0.15% propyl p-hydroxybenzoate as preservative
0.2% methyl p-hydroxybenzoate as preservative
Concentration
40-50% in H2O
Technique(s)
ELISA: suitable
cell culture | mammalian: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La gélatine consiste en un mélange hétérogène de protéines hydrosolubles d′un poids moléculaire moyen élevé, présentes dans le collagène. Les protéines sont extraites en faisant bouillir à l′eau un ensemble de peau, tendons, ligaments, os, etc.
La gélatine est dérivée du collagène, protéine la plus abondante de la matrice extracellulaire (MEC) des tissus. C′est une matière bioactive. La gélatine est composée de séquences de protéines sensibles aux métalloprotéinases matricielles (MMP).
Application
La gélatine issue de la peau de poissons d′eau froide a été utilisée comme milieu d′incubation (MI) pour l′immunomarquage de coupes de cerveau de rat, comme composant du tampon de rinçage pour les analyses par western blot de diverses cellules, comme agent de blocage pour la coloration des cellules HeLa par immunofluorescence.
Ce produit est employé comme agent de blocage en immunohistochimie.
Actions biochimiques/physiologiques
Elle est réticulée par une méthode soit chimique soit enzymatique pour former un hydrogel tridimensionnel (3D).
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Nobuo Terada et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 57(9), 883-888 (2009-05-28)
The purpose of this study was to clarify a previously controversial issue concerning glutamate (Glu) immunoreactivity (IR) in the inner segment (IS) of photoreceptors by using in vivo cryotechnique (IVCT) followed by freeze substitution (FS), which enabled us to analyze
Soybean protein concentrate as a protein source for turbot Scophthalmus maximus L
O.J. Day and H.G. Plascencia GonzAlez
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 4, 221-228 (2000)
Heterogeneous expression of poliovirus receptor-related proteins in human cells and tissues.
Freistadt M S, et al.
Molecular and Cellular Biology, 10(11), 5700-5706 (1990)
OGFOD1, a novel modulator of eukaryotic translation initiation factor 2alpha phosphorylation and the cellular response to stress
Wehner K A, et al.
Molecular and Cellular Biology, 30(8), 2006-2016 (2010)
Synthesis and characterization of photocrosslinkable hydrogels from bovine skin gelatin
Suvarnapathaki S, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 9(23), 13016-13025 (2019)