G9774
Sérum
Synonyme(s) :
Guinea pig serum
About This Item
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Contient
preservative
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Guinea pig serum is pooled from normal donor herd.
Application
Guinea pig serum has been used as a neural cell culture medium (N2B27) supplement during immunosurgery to isolate inner cell masses. It has also been used as a component of sterile phosphate-buffered saline (PBS) in antibody assays.
Guinea pig serum is suitable blocking agent and negative control in immunoassays.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable