G7274
DL-Glyceric acid hemicalcium salt hydrate
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt, Hemicalcium DL-glycerate, hemi-Calcium DL-glycerate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
crystalline
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
<18% water (Karl Fischer)
Couleur
beige
Pf
134 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (1 N Hydrochloric acid)
Traces de cations
Ca: 15.5-16.5% (anhydrous)
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OCC(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clé InChI
OKEVQKKVYQHNFW-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable