Merck
Toutes les photos(5)
Key Documents
G6378
Sigma-Aldrich
Glucose-6-phosphate déshydrogénase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type XV, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Synonyme(s) :
G-6-P-DH, Zwischenferment
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Type
Type XV
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Poids mol.
128 kDa
Produit purifié par
crystallization
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
La glucose-6-phosphate déshydrogénase (G-6-P-DH) est une enzyme régulatrice qui joue un rôle clé dans la première étape de la voie des pentoses phosphates. La G-6-P-DH est une glycoprotéine qui présente une masse moléculaire de 128 kDa (filtration sur gel).
Application
La glucose-6-phosphate déshydrogénase permet de doser l'activité cétose réductase dans l'endosperme du maïs en développement.
Actions biochimiques/physiologiques
La glucose-6-phosphate déshydrogénase catalyse la transformation du glucose-6-phosphate en 6-phosphogluconolacétone, ce qui constitue la première étape de la voie des pentoses phosphates<<<17>>>.
La glucose-6-phosphate déshydrogénase catalyse la transformation du glucose-6-phosphate en 6-phosphogluconolacétone, ce qui constitue la première étape de la voie des pentoses phosphates.
Définition de l'unité
Une unité oxyde 1,0 μmol de D-glucose-6-phosphate en 6-phospho-D-gluconate par minute en présence de NADP, à pH 7,4 et à 25 °C.
Forme physique
Produit lyophilisé quasiment dépourvu de sulfates, contenant environ 20 % de citrate de sodium en poids sec.
Notes préparatoires
Préparé à partir du produit réf. G7877
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
K E Reilly et al.
Biochemical and biophysical research communications, 216(3), 993-998 (1995-11-22)
A commercial preparation of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) purified from Saccharomyces cerevisiae was subjected to PAGE analysis under both nondenaturing and denaturing conditions. The enzyme, identified by both activity staining and anti-yeast G6PD antibody immunoblotting, was shown to contain carbohydrate using
D C Doehlert
Plant physiology, 84(3), 830-834 (1987-07-01)
Ketose reductase (NAD-dependent polyol dehydrogenase EC 1.1.1.14) activity, which catalyzes the NADH-dependent reduction of fructose to sorbitol (d-glucitol), was detected in developing maize (Zea mays L.) endosperm, purified 104-fold from this tissue, and partially characterized. Product analysis by high performance
Yong Yang et al.
Frontiers in microbiology, 9, 1428-1428 (2018-07-20)
Mycobacteria spontaneously form surface-associated multicellular communities, called biofilms, which display resistance to a wide range of exogenous stresses. A causal relationship between biofilm formation and emergence of stress resistance is not known. Here, we report that activation of a nitrogen
P Andrews
The Biochemical journal, 96(3), 595-606 (1965-09-01)
1. Correlation between elution volume, V(e), and molecular weight was investigated for gel filtration of proteins of molecular weights ranging from 3500 (glucagon) to 820000 (alpha-crystallin) on Sephadex G-200 columns at pH7.5. 2. Allowing for uncertainties in the molecular weights
María J Rodríguez-López et al.
Insects, 11(9) (2020-09-13)
A combination of biological control and host plant resistance would be desirable for optimally controlling the greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum in tomato crops. Whitefly settlement preference, oviposition, and survivorship were evaluated on ABL 10-4 and 'Moneymaker', two nearly-isogenic tomato lines
Protocoles
To measure glucose-6-phosphate dehydrogenase activity, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is used in a spectrophotometric rate determination assay at 340 nm.