Key Documents
G5776
Grids for transmission electron microscopy
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, nickel
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
Matériaux
nickel
Description
Regular grids with center mark and solid border
Conditionnement
vial of 100 grids
Diamètre
3.05 mm
Taille de la grille
400 mesh × 62 μm pitch
Largeur des trous
42 μm
Taille de la surface ouverte
44%
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1