Principaux documents
G2153
Grids for transmission electron microscopy
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, copper
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
MA.01
Matériaux
copper
Description
Thin-bar grids
Conditionnement
vial of 25 grids
Diamètre
3.05 mm
Taille de la grille
1000 mesh × 25 μm pitch
Largeur des trous
19 μm
Taille de la surface ouverte
55%