Principaux documents
G5050
Sigma-Aldrich
Sephadex® G-50
Superfine
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
NA.56
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
affinity chromatography: suitable
Gonflement
1 g swells to 9-11 mL
Taille des billes
20-50 μm
pH
2—12
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
Clé InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sephadex® G-50 est un milieu de filtration sur gel utilisé en chromatographie d'affinité, en chromatographie des protéines et en chromatographie par perméation de gel.
Fractionnement par poids moléculaire
Protéines globulaires : 1 500 à 30 000 Da
Dextranes : 500 à 10 000 Da
Application
Le milieu Sephadex® G-50 est utilisé pour la purification de produits de PCR séquencés.[1]
Autres remarques
La référence G5050-100G devient GE17-0041-01.
Informations légales
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Vered Shkalim et al.
American journal of medical genetics. Part A, 149A(12), 2700-2705 (2009-11-19)
We present a family segregating for an autosomal dominant syndrome of hypotelorism, cleft palate/uvula, high-arched palate and mild mental retardation. Although these findings may suggest a form of holoprosencephaly, no holoprosencephaly was found on MRI of the proposita. Results of
Effect of probiotic treatment in broiler chicks on intestinal macrophage numbers and phagocytosis of Salmonella Enteritidis by abdominal exudate cells
Higgins SE, et al.
Poultry Science, 86(11), 2315-2321 (2007)
Nicole E Choquette et al.
Plant, cell & environment, 43(12), 3033-3047 (2020-08-28)
Ozone pollution is a damaging air pollutant that reduces maize yields equivalently to nutrient deficiency, heat, and aridity stress. Therefore, understanding the physiological and biochemical responses of maize to ozone pollution and identifying traits predictive of ozone tolerance is important.
M L Jirout et al.
Human molecular genetics, 19(13), 2567-2580 (2010-04-10)
Understanding catecholamine metabolism is crucial for elucidating the pathogenesis of hereditary hypertension. Here we integrated transcriptional and biochemical profiling with physiologic quantitative trait locus (eQTL and pQTL) mapping in adrenal glands of the HXB/BXH recombinant inbred (RI) strains, derived from
S E Higgins et al.
Poultry science, 86(11), 2315-2321 (2007-10-24)
Previous data have indicated that a Lactobacillus-based probiotic culture (FM-B11) is efficacious in reducing Salmonella Enteritidis colonization within 24 h when administered within 1 h of challenge. We hypothesized that the innate immune system, specifically macrophages, may play a role