G1013
Gly-Arg 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride
dipeptidyl aminopeptidase I substrate
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.COc1cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)CN)cc2ccccc12
InChI
1S/C19H26N6O3.ClH/c1-28-16-10-13(9-12-5-2-3-6-14(12)16)24-18(27)15(25-17(26)11-20)7-4-8-23-19(21)22;/h2-3,5-6,9-10,15H,4,7-8,11,20H2,1H3,(H,24,27)(H,25,26)(H4,21,22,23);1H
Clé InChI
ZMJQLLSJSFQLTM-UHFFFAOYSA-N
Application
Substrats
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges