Principaux documents
F8105
Sigma-Aldrich
MCDB 153 Medium
With HEPES and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
153 Medium, Medium 153, MCDB Medium
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
MCDB 153 Medium, With trace elements, and 28mM HEPES, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, suitable for cell culture
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Composants
L-glutamine: no
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Originally developed for clonal and long term growth of human epidermal keratinocytes under serum-free conditions.
Quantité
Formulated to contain 17.6 grams of powder per liter of medium.
Reconstitution
Supplement with 1.18 g/L sodium bicarbonate.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable