F7887
Anti-Bovine IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Rabbit Anti-Bovine IgG (whole molecule)–Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:300
immunohistochemistry: 1:300
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable