F7759
Anti-Horse IgG (whole molecule)−FITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Rabbit Anti-Horse IgG (whole molecule)−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Conditions de stockage
protect from light
Technique(s)
direct immunofluorescence: suitable
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable