Principaux documents
EP5825747003
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 27 x 5 mL FACS, pack of 2
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Matériaux
round bottom
Caractéristiques
capacity 27 x 5 mL FACS
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825747003 (Global)
Paramètres
3,229 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
115 mm
Diamètre
12 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket
Description générale
Tube adapters for Eppendorf rotor S-4-104.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG