EP5825740009
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1.5/2.0 mL, pack of 2
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
capacity 1.5/2.0 mL
for use with aerosol-tight lid
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5825740009 (Global)
Paramètres
3,197 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
39 mm
Diamètre
11 mm
Compatibilité
for use with 750 mL round bucket