Key Documents
EP5804785002
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 2 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41103911
Nomenclature NACRES :
NB.82
Matériaux
flat bottom
Caractéristiques
holds 2 x 50 mL conical tubes
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804785002 (Global)
Paramètres
3,017 × g max. RCF
Technique(s)
centrifugation: suitable
Hauteur
120 mm
Diamètre
31 mm
Compatibilité
for use with 250 mL round buckets
Description générale
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG