Principaux documents
D7295
Sigma-Aldrich
Mélange de désoxynucléotides, 10 mM
Molecular Biology Reagent
Synonyme(s) :
Mélange de désoxynucléotides, 10 mM
About This Item
Code UNSPSC :
41106305
Nomenclature NACRES :
NA.52
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
10 mM
Couleur
colorless
Application(s)
agriculture
Activité étrangère
DNase, RNase, none detected
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Les nucléotides sont des molécules organiques qui sont les monomères, ou sous-unités, des acides nucléiques (comme l'ADN et l'ARN). Ces éléments de base des acides nucléiques se composent d'une base azotée (purine ou pyrimidine), d'un sucre à cinq atomes de carbone (ribose ou désoxyribose) et d'au moins un groupement phosphate. L'association d'un nucléoside et d'un groupement phosphate forme un nucléotide. Ce mélange de désoxynucléotides est une solution de dNTP prémélangés prête à l'emploi qui contient des sels sodiques de dATP, de dCTP, de dGTP et de TTP ultrapurs, chacun à 10 mM, dans de l'eau pour "biologie moléculaire" de haute qualité. Un microlitre de mélange suffit pour une PCR standard de 50 µl.
Application
Ce mélange de dNTP a été utilisé dans les applications suivantes :
  • amplification par PCR de l'ADN génomique isolé chez des insectes, des champignons, des virus et des êtres humains.
  • transcription inverse de l'ARN total en ADNc.
  • constituant d'un mélange d'amplification d'ADN pour amplification en chaîne par polymérase (PCR).
  • PCR de routine et PCR de longs fragments.
  • séquençage manuel et automatique de l'ADN.
  • Réactions de synthèse et de marquage d'ADNc.
Caractéristiques et avantages
  • Pureté de chaque dNTP : Minimum 99 %.
  • Produit formulé de manière commode ; utiliser 1 μl pour 50 μl de PCR.
  • Le mélange équimolaire de chaque dNTP permet de réduire les pipetages.
  • Réduit au minimum le risque de contamination en PCR.
  • Les dNTP ultrapurs peuvent aider à maximiser l′uniformité des performances et les rendements dans les réactions de PCR critiques.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ajay V Maker et al.
Journal of the American College of Surgeons, 228(5), 721-729 (2019-02-23)
Current standard-of-care technologies, such as imaging and cyst fluid analysis, are unable to consistently distinguish intraductal papillary mucinous neoplasms (IPMNs) of the pancreas at high risk of pancreatic cancer from low-risk IPMNs. The objective was to create a single-platform assay
Abril Sánchez-Botet et al.
Scientific reports, 8(1), 11797-11797 (2018-08-09)
Colorectal cancer (CRC) is one of the most common cancers worldwide, with 8-10% of these tumours presenting a BRAF (V600E) mutation. Cyclins are known oncogenes deregulated in many cancers, but the role of the new subfamily of atypical cyclins remains
Shangmei Cao et al.
Journal of ethnopharmacology, 244, 112104-112104 (2019-08-09)
ShenYanXiaoBai granules is a traditional Chinese herbal medicine, It is used widely for the treatment of proteinuria caused by various kidney diseases. This study investigated the mechanism of Shenyan Xiaobai Granule in the treatment of nephritis proteinuria. 100 male wistar
Billions and billions sold: Pet-feeder crickets (Orthoptera: Gryllidae), commercial cricket farms, an epizootic densovirus, and government regulations make for a potential disaster
Weissman, et al.
Zootaxa, 3504(1), 67-88 (2012)
Unal Egeli et al.
Cancer investigation, 24(5), 484-491 (2006-08-31)
BRCA1 and BRCA2 gene mutations in patients with breast and/or ovarian cancer have been not characterized in the Turkish population until now. A total of 87 female subjects from two sets of families (38 families total) provided blood samples from
Protocoles
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures. AccuTaq LA.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
Method for amplification of DNA from damaged DNA sources. Particularly useful for DNA extracted from old samples.
Afficher tout