Key Documents
EP5804709004
Eppendorf® Swing bucket rotor A-4-44
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
About This Item
Code UNSPSC :
41103909
Nomenclature NACRES :
NB.82
Caractéristiques
to hold 4 x 100 mL rectangular buckets
incl. 4 x 100 ml rectangular buckets
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 5804709004
Paramètres
5,000 max. RCF (4,500 xg)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG