A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H48O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
MDL number:
Assay:
≥85%
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥85%
application(s)
agriculture
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])COC(=O)[C@@]4([H])C[C@H](O)[C@H](O)C[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H48O6/c1-14(2)15(3)24(31)25(32)16(4)18-7-8-19-17-13-34-26(33)21-11-22(29)23(30)12-28(21,6)20(17)9-10-27(18,19)5/h14-25,29-32H,7-13H2,1-6H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27-,28-/m1/s1
InChI key
IXVMHGVQKLDRKH-QHBHMFGVSA-N
Application
Epibrassinolide has been used:
- in Murashige and Skoog (MS) medium to study the cotyledon and shoot length response of Cappelle-Desprez (rht8) and RIL6 (Rht8) plants towards it
- in callus-inducing medium for callus induction
- to induce the expression of the gene leaf inclination 2 (LC2) in rice sampling
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe