Merck
D8016
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate
95%
Synonyme(s) :
2,3-Dimercaptopropanesulfonic acid sodium salt monohydrate, DMPS
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
HSCH2CH(SH)CH2SO3Na · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.29
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-796-3
Beilstein/REAXYS Number:
3734863
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
zwitterionic
Quality Segment
assay
95%
form
powder
mol wt
228.29 g/mol
mp
215 °C (dec.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]S(=O)(=O)CC(S)CS
InChI
1S/C3H8O3S3.Na.H2O/c4-9(5,6)2-3(8)1-7;;/h3,7-8H,1-2H2,(H,4,5,6);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XMUHNMQFDVIWGU-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate is a chelating agent for heavy metals.
Application
Sodium 2,3-dimercaptopropanesulfonate monohydrate has been used in a study to assess its use as an antidote against non-metallic pesticides as nereistoxin insecticides. It has also been noted in a review of existing chelating agents for the treatment of heavy metals and metalloid intoxication.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe