D6539
2-Deoxy-α-D-ribose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥97% (TLC)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Niveau de qualité
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Solubilité
water: 50 g/L at 20 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.OC[C@H]3O[C@@H](C[C@@H]3O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/2C6H13N.C5H11O7P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;6-2-4-3(7)1-5(11-4)12-13(8,9)10/h2*6H,1-5,7H2;3-7H,1-2H2,(H2,8,9,10)/t;;3-,4+,5+/m..0/s1
Clé InChI
GVYUZZDUVZHJAM-CGKAESPRSA-N
Application
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable