D5794
Diacylglycerol Kinase Inhibitor II
solid
Synonyme(s) :
3-[2-[4-(bis(4-Fluorophenyl)methylene)-1-piperidinyl]ethyl]-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-quinazolinone, R59949
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Pureté
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
pale yellow
Pf
228-230 °C
Solubilité
0.1 M HCl: slightly soluble
0.1 M NaOH: slightly soluble
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Fc1ccc(cc1)\C(=C2\CCN(CCN3C(=S)Nc4ccccc4C3=O)CC2)c5ccc(F)cc5
InChI
1S/C28H25F2N3OS/c29-22-9-5-19(6-10-22)26(20-7-11-23(30)12-8-20)21-13-15-32(16-14-21)17-18-33-27(34)24-3-1-2-4-25(24)31-28(33)35/h1-12H,13-18H2,(H,31,35)
Clé InChI
ZCNBZFRECRPCKU-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology