D3446
Dipeptidyl Peptidase IV human
recombinant, expressed in Sf9 cells
Synonyme(s) :
CD26, DPPIV, Dipeptidyl aminopeptidase IV, Glycoprotein GP110
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in Sf9 cells
Niveau de qualité
Forme
solution
Activité spécifique
≥4,000 units/μg protein
Poids mol.
124 kDa
Concentration
≥0.01 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Maladie(s) pertinente(s)
cancer (lymphoma, prostate and colon cancer)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... DPP4(1803)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable